Documentos Principais
642517
Sigma-Aldrich
5-Bromothiazole
95%
Sinônimo(s):
5-Bromo-1,3-thiazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H2BrNS
Número CAS:
Peso molecular:
164.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.5955
densidade
1.835 at 25 °C
grupo funcional
bromo
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cncs1
InChI
1S/C3H2BrNS/c4-3-1-5-2-6-3/h1-2H
chave InChI
DWUPYMSVAPQXMS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
5-Bromothiazole is a monobromothiazole, which can be prepared via treatment of 2,5-dibromothiazole with sodium ethoxide followed by hydrogenation over spongy nickel.[1]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
"Synthesis of Brominated Thiazoles via Sequential Bromination-Debromination Methods"
Uzelac.JE and Rasmussen.CS
The Journal of Organic Chemistry (2017)