Documentos Principais
680567
Sigma-Aldrich
1-Benzyloxy-4-bromo-2-chlorobenzene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H10BrClO
Número CAS:
Peso molecular:
297.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
pf
58-62 °C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cc(Br)ccc1OCc2ccccc2
InChI
1S/C13H10BrClO/c14-11-6-7-13(12(15)8-11)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,9H2
chave InChI
RUVDUIQMBVBZFS-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)