Documentos Principais
68047
Sigma-Aldrich
4-Borono-D-phenylalanine
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
4-Dihydroxyboryl-D-phenylalanine
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 3.576,00
R$ 3.576,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 3.576,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H12BNO4
Número CAS:
Peso molecular:
209.01
Beilstein:
9202597
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 3.576,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
solid
atividade óptica
[α]/D +6.0±1.0°, c = 0.5 in 2% HCl
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@H](Cc1ccc(cc1)B(O)O)C(O)=O
InChI
1S/C9H12BNO4/c11-8(9(12)13)5-6-1-3-7(4-2-6)10(14)15/h1-4,8,14-15H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m1/s1
chave InChI
NFIVJOSXJDORSP-MRVPVSSYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)