Documentos Principais
680109
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-furanboronic acid pinacol ester
95%
Sinônimo(s):
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(5-methyl-furan-2-yl)-(1,3,2)dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H17BO3
Número CAS:
Peso molecular:
208.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.476
densidade
1.023 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(o1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C11H17BO3/c1-8-6-7-9(13-8)12-14-10(2,3)11(4,5)15-12/h6-7H,1-5H3
chave InChI
FNPZFZKLYGWKLH-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)