Documentos
555460
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethylthio)benzylamine
97%
About This Item
Fórmula linear:
CF3SC6H4CH2NH2
Número CAS:
Peso molecular:
207.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5040 (lit.)
pb
224-225 °C/760 mmHg (lit.)
densidade
1.310 g/mL (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
NCc1ccc(SC(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C8H8F3NS/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H,5,12H2
chave InChI
LACURGWEZCFLBO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
174.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
79.4 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter