Key Documents
679844
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-chloropropene
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H4BrCl
Número CAS:
Peso molecular:
155.42
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5042
pb
75-80 °C/450 mmHg
densidade
1.6343 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(Br)=C
InChI
1S/C3H4BrCl/c1-3(4)2-5/h1-2H2
chave InChI
LGQUWHWIEUSLLO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
99.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
37.2 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)