Documentos Principais
679690
Sigma-Aldrich
4-Cyano-3-fluorobenzoic acid
Selecione um tamanho
1 G
R$ 524,00
R$ 524,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 524,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H4FNO2
Número CAS:
Peso molecular:
165.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 524,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
nitrile
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(C#N)c(F)c1
InChI
1S/C8H4FNO2/c9-7-3-5(8(11)12)1-2-6(7)4-10/h1-3H,(H,11,12)
chave InChI
ZWKNDLMYSLLMRF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)