Documentos Principais
679410
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2,2-Dimethylcyclopropane-1-carboxamide
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
113.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
135-139 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)C[C@H]1C(N)=O
InChI
1S/C6H11NO/c1-6(2)3-4(6)5(7)8/h4H,3H2,1-2H3,(H2,7,8)/t4-/m0/s1
chave InChI
YBZQRYWKYBZZNT-BYPYZUCNSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)