Documentos Principais
678724
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloro-3-hydroxypropionate
95%
Sinônimo(s):
2-Chloro-3-hydroxypropionic acid methyl ester
Selecione um tamanho
1 G
R$ 708,00
R$ 708,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 708,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H7ClO3
Número CAS:
Peso molecular:
138.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 708,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.4536
p.e.
105-108 °C/20 mmHg
densidade
1.319 g/mL at 25 °C
grupo funcional
chloro
ester
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(Cl)CO
InChI
1S/C4H7ClO3/c1-8-4(7)3(5)2-6/h3,6H,2H2,1H3
chave InChI
IPNQALYYANAHGS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)