Documentos Principais
678678
Sigma-Aldrich
3-Noradamantanecarbonyl chloride
97%
Sinônimo(s):
3-Noradamantanoyl chloride, Hexahydro-2,5-methanopentalene-3a(1H)-carbonyl chloride
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.123,00
R$ 1.123,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.123,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H13ClO
Número CAS:
Peso molecular:
184.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.123,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.5159
densidade
1.165 g/mL at 25 °C
grupo funcional
acyl chloride
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H]1C3)C2
InChI
1S/C10H13ClO/c11-9(12)10-4-6-1-7(5-10)3-8(10)2-6/h6-8H,1-5H2/t6-,7+,8-,10-
chave InChI
FEJBSNLESASJKD-WZXRXUJPSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
108.9 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)