Key Documents
678554
Sigma-Aldrich
Allenylboronic acid pinacol ester
95%
Sinônimo(s):
2-Allenyl-4,4,5,5-tetramethyl(1,3,2)-dioxaborolane, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(1,2-propadienyl)-1,3,2-dioxaborolane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H15BO2
Número CAS:
Peso molecular:
166.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
índice de refração
n20/D 1.459
densidade
0.9237 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)OB(OC1(C)C)C=C=C
InChI
1S/C9H15BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h7H,1H2,2-5H3
chave InChI
CJAOMXUZZONOSD-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
65.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)