Documentos
678082
Sigma-Aldrich
Formamide-13C,1-d
≥98 atom % D, ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CDH2NO
Peso molecular:
47.04
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
≥98 atom % D
Ensaio
≥99% (CP)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C](N)=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)/i1+1D
chave InChI
ZHNUHDYFZUAESO-VVKOMZTBSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup