Documentos Principais
485896
Sigma-Aldrich
L-Asparagine-(amide-15N) monohydrate
98 atom % 15N
Selecione um tamanho
250 MG
R$ 5.125,00
R$ 5.125,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
250 MG
R$ 5.125,00
About This Item
Fórmula linear:
H215NCOCH2CH(NH2)CO2H · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
151.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 5.125,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D +31.5°, c = 1 in 1 M HCl
pf
233-235 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
O.N[C@@H](CC([15NH2])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2/t2-;/m0./s1/i6+1;
chave InChI
RBMGJIZCEWRQES-UEFLAVRISA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jun Wu et al.
Nature cell biology, 23(1), 75-86 (2021-01-10)
Nutrient availability is central for T-cell functions and immune responses. Here we report that CD8+ T-cell activation and anti-tumour responses are strongly potentiated by the non-essential amino acid Asn. Increased Asn levels enhance CD8+ T-cell activation and effector functions against
Longfei Deng et al.
Nature communications, 11(1), 1755-1755 (2020-04-11)
Asparagine synthetase (ASNS) catalyses the ATP-dependent conversion of aspartate to asparagine. However, both the regulation and biological functions of asparagine in tumour cells remain largely unknown. Here, we report that p53 suppresses asparagine synthesis through the transcriptional downregulation of ASNS