Documentos Principais
676101
Sigma-Aldrich
Ammonia-15N solution
98 atom % 15N, 7 M in methanol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
15NH3
Peso molecular:
18.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 15N
concentração
7 M in methanol
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[15NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1
chave InChI
QGZKDVFQNNGYKY-OUBTZVSYSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)