Documentos
676063
Sigma-Aldrich
2-Amino-4′-bromobenzophenone
95%
Sinônimo(s):
2-Aminophenyl (4-bromophenyl)methanone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H10BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
276.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
103-110 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1C(=O)c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H10BrNO/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-8H,15H2
chave InChI
WIISOMGJWLLMDG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves