Documentos Principais
675962
Sigma-Aldrich
Methyl 2,6-dichloropyridine-4-carboxylate
97%
Sinônimo(s):
Methyl 2,6-dichloroisonicotinate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5Cl2NO2
Número CAS:
Peso molecular:
206.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
80-84 °C
grupo funcional
chloro
ester
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c1-12-7(11)4-2-5(8)10-6(9)3-4/h2-3H,1H3
chave InChI
XSKGHSUHOYEBTK-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)