Ensaio
96%
forma
solid
pf
116-120 °C
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cccc2cnccc12
InChI
1S/C10H7NO/c12-7-9-3-1-2-8-6-11-5-4-10(8)9/h1-7H
chave InChI
ILRSABOCKMOFGW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Synthesis of selective aldosterone synthase inhibitors using Wittig reaction with heterocyclic aldehydes described in study by Hartmann et al.