Documentos Principais
674524
Sigma-Aldrich
2-Bromoallyl alcohol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5BrO
Número CAS:
Peso molecular:
136.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.5037
p.e.
58-62 °C/100 mbar
densidade
1.654 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCC(Br)=C
InChI
1S/C3H5BrO/c1-3(4)2-5/h5H,1-2H2
chave InChI
MDFFZNIQPLKQSG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.1 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
76.7 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)