Documentos
674001
Sigma-Aldrich
2,3-Difluoromandelic acid
97%
Sinônimo(s):
2′,3′-Difluoro-2-hydroxyphenylacetic acid, 2,3-Difluoro-α-hydroxyphenylacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6F2O3
Número CAS:
Peso molecular:
188.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
109-113 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(C(O)=O)c1cccc(F)c1F
InChI
1S/C8H6F2O3/c9-5-3-1-2-4(6(5)10)7(11)8(12)13/h1-3,7,11H,(H,12,13)
chave InChI
LBJOAPZLJUKPRG-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3