673951
Tricyclopentylphosphine tetrafluoroborate
95%
Sinônimo(s):
Cyp3HBF4, PCyp3HBF4
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pf
246-264 °C
grupo funcional
phosphine
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
cadeia de caracteres SMILES
F[B-](F)(F)F.C1CCC(C1)[PH+](C2CCCC2)C3CCCC3
InChI
1S/C15H27P.BF4/c1-2-8-13(7-1)16(14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15;2-1(3,4)5/h13-15H,1-12H2;/q;-1/p+1
chave InChI
KTDMVANQORSVPI-UHFFFAOYSA-O
Descrição geral
Aplicação
Amide Synthesis from Alcohols and Amines by the Extrusion of Dihydrogen
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Acetylene chemistry's versatile applications from organic synthesis to bioorganic chemistry demand efficient synthesis methods.