Documentos Principais
673269
Sigma-Aldrich
Sodium dimethylphenylsilanolate hydrate
97%
Sinônimo(s):
Phenyl(dimethyl)silanolate sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
(C6H5)Si(ONa)(CH3)2 · xH2O
Peso molecular:
174.25 (anhydrous basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
197-218 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[H]O[H].C[Si](C)([O-])c1ccccc1
InChI
1S/C8H11OSi.Na.H2O/c1-10(2,9)8-6-4-3-5-7-8;;/h3-7H,1-2H3;;1H2/q-1;+1;
chave InChI
GTSOGRDRMFDZQL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
A useful silicon nucleophile for Pd-catalyzed cross-coupling.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)
Artigos
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.