Documentos Principais
673218
Sigma-Aldrich
1,5-Naphthyridine
96%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.158,00
R$ 1.158,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.158,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6N2
Número CAS:
Peso molecular:
130.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.158,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
69-75 °C
cadeia de caracteres SMILES
c1cnc2cccnc2c1
InChI
1S/C8H6N2/c1-3-7-8(9-5-1)4-2-6-10-7/h1-6H
chave InChI
VMLKTERJLVWEJJ-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Sold under license from Kanata Chemical Technologies Inc. for research purposes only.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)