Documentos
673005
Sigma-Aldrich
3-Benzyloxyphenylmagnesium bromide solution
1.0 M in THF
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H11BrMgO
Número CAS:
Peso molecular:
287.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
1.0 M in THF
densidade
1.036 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Mg]c1cccc(OCc2ccccc2)c1
InChI
1S/C13H11O.BrH.Mg/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13;;/h1-5,7-10H,11H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
PELBCFRZDVCMOU-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-13.0 - -4.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-25 - -20 °C