Documentos Principais
672890
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorophenylacetylene
97%
Sinônimo(s):
1,2-Dichloro-4-ethynylbenzene, 3,4-Dichloro-1-ethynylbenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H4Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
171.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
38-42 °C
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(cc1Cl)C#C
InChI
1S/C8H4Cl2/c1-2-6-3-4-7(9)8(10)5-6/h1,3-5H
chave InChI
MJHFEHXRVNTQIL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
205.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
96.1 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)