Documentos Principais
672378
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4,6-bis[3-(perfluorohexyl)propyloxy]-1,3,5-triazine
98% (H-NMR)
Sinônimo(s):
2-Chloro-4,6-bis(4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononyloxy)-1,3,5-triazine, F26 CDMT
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H12ClF26N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
867.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
98% (H-NMR)
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCCOc1nc(Cl)nc(OCCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)n1
InChI
1S/C21H12ClF26N3O2/c22-7-49-8(52-5-1-3-10(23,24)12(27,28)14(31,32)16(35,36)18(39,40)20(43,44)45)51-9(50-7)53-6-2-4-11(25,26)13(29,30)15(33,34)17(37,38)19(41,42)21(46,47)48/h1-6H2
chave InChI
CBCNBGCPSUHKHN-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)