Documentos Principais
856126
Sigma-Aldrich
Methyl O-methylpodocarpate
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 7.165,00
R$ 7.165,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 7.165,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H26O3
Número CAS:
Peso molecular:
302.41
Número CE:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 7.165,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
129-131 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@@]1(C)CCC[C@@]2(C)C1CCc3ccc(OC)cc23
InChI
1S/C19H26O3/c1-18-10-5-11-19(2,17(20)22-4)16(18)9-7-13-6-8-14(21-3)12-15(13)18/h6,8,12,16H,5,7,9-11H2,1-4H3/t16-,18-,19+/m1/s1
chave InChI
BSKWXDWRTACMCC-QRQLOZEOSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)