Documentos Principais
672017
Sigma-Aldrich
2-(Dicyclohexylphosphino)-1-phenyl-1H-pyrrole
95%
Sinônimo(s):
cataCXium® PCy
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.846,00
R$ 1.846,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.846,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H30NP
Número CAS:
Peso molecular:
339.45
Beilstein:
9649724
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.846,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
95%
adequação da reação
reaction type: Asymmetric synthesis
reagent type: ligand
reaction type: Aminations
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3cccn3-c4ccccc4
InChI
1S/C22H30NP/c1-4-11-19(12-5-1)23-18-10-17-22(23)24(20-13-6-2-7-14-20)21-15-8-3-9-16-21/h1,4-5,10-12,17-18,20-21H,2-3,6-9,13-16H2
chave InChI
RVFZOTGUPNHVRA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
sold in collaboration with Solvias AG
Informações legais
WO 2004/101581
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
cataCXium® ligands facilitate cross-coupling reactions, essential in polymer science, fine chemicals, and pharmaceutical industries.