Documentos Principais
671762
Sigma-Aldrich
(1R,2R)-trans-2-Aminocyclohexanol hydrochloride
95.0-105.0% (AT)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H13NO · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
151.63
Beilstein:
6116814
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95.0-105.0% (AT)
Formulário
solid
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.0%
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N[C@@H]1CCCC[C@H]1O
InChI
1S/C6H13NO.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;/h5-6,8H,1-4,7H2;1H/t5-,6-;/m1./s1
chave InChI
LKKCSUHCVGCGFA-KGZKBUQUSA-N
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)