Documentos Principais
671657
Sigma-Aldrich
1-Ethyl-3-methylimidazolium dimethyl phosphate
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H17N2O4P
Número CAS:
Peso molecular:
236.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Impurezas
≤1.0% water
grupo funcional
phosphate
cadeia de caracteres SMILES
COP([O-])(=O)OC.CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.C2H7O4P/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-5-7(3,4)6-2/h4-6H,3H2,1-2H3;1-2H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
chave InChI
WTKUDOCGUOSPGV-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Vishal Sharma et al.
Bioresource technology, 285, 121319-121319 (2019-04-14)
Ionic liquid (IL) pretreatment represents an effective strategy for effective fractionation of lignocellulosic biomass (LB) to fermentable sugars in a biorefinery. Optimization of combinatorial pretreatment of sugarcane bagasse (SCB) with IL (1-butyl-3-methylimidazolium chloride [Bmim]Cl) and surfactant (PEG-8000) resulted in enhanced
Parushi Nargotra et al.
Bioresource technology, 289, 121611-121611 (2019-06-18)
The current study presents the first ever report of surfactant (Tween-20) assisted ionic liquid IL, (1-ethyl-3-methylimidazolium methane sulphonate [Emim][MeSO3]) pretreatment of Parthenium hysterophorus biomass, its saccharification by in-house developed enzyme cocktail from Aspergillus aculeatus PN14, and fermentation of sugars to