Documentos Principais
670111
Sigma-Aldrich
D-Prolinamide
≥99.0% (NT)
Sinônimo(s):
(R)-Pyrrolidine-2-carboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H10N2O
Número CAS:
Peso molecular:
114.15
Beilstein:
471499
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥99.0% (NT)
atividade óptica
[α]/D +110±3°, c = 2 in ethanol
pf
101-103 °C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)[C@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H10N2O/c6-5(8)4-2-1-3-7-4/h4,7H,1-3H2,(H2,6,8)/t4-/m1/s1
chave InChI
VLJNHYLEOZPXFW-SCSAIBSYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Anaëlle Tilborg et al.
ChemistryOpen, 2(5-6), 194-199 (2014-02-20)
Single crystals for two polymorphs of the ammonium carbamate self-derivative salt of prolinamide have been successfully obtained and characterized. Decarbonation of the carbamate salts was monitored by calorimetry, confirming stabilization of the reactive carbonated adducts in the solid state. Sublimation