Documentos Principais
669482
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3′-fluoroacetophenone
97%
Sinônimo(s):
3-Fluorophenacyl bromide
Selecione um tamanho
1 G
R$ 915,00
R$ 915,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 915,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6BrFO
Número CAS:
Peso molecular:
217.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 915,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
33-37 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
ketone
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cccc(c1)C(=O)CBr
InChI
1S/C8H6BrFO/c9-5-8(11)6-2-1-3-7(10)4-6/h1-4H,5H2
chave InChI
ITAQNNGDCNFGID-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)