Documentos Principais
669016
Sigma-Aldrich
Tetrakis(dimethylamido)zirconium(IV)
packaged for use in deposition systems
Sinônimo(s):
TDMAZ, Tetrakis(dimethylamino)zirconium(IV)
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2N]4Zr
Número CAS:
Peso molecular:
267.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.99% (trace metals analysis)
Formulário
solid
adequação da reação
core: zirconium
pf
57-60 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)[Zr](N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/4C2H6N.Zr/c4*1-3-2;/h4*1-2H3;/q4*-1;+4
chave InChI
DWCMDRNGBIZOQL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Atomic number of base material: 40 Zirconium
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Artigos
Atomic Layer Deposition (ALD) technology ensures uniform coating on complex 3D surfaces with precise chemisorption cycles.
Nanocomposite Coatings with Tunable Properties Prepared by Atomic Layer Deposition
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.
Ver tudo
Questions
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.