Documentos Principais
668974
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-2,2′-Bis(di-p-tolylphosphino)-1,1′-binaphthyl
97%
Sinônimo(s):
(S)-Tol-BINAP
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C48H40P2
Número CAS:
Peso molecular:
678.78
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
252-256 °C
grupo funcional
phosphine
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)P(c2ccc(C)cc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccc(C)cc7)c8ccc(C)cc8
InChI
1S/C48H40P2/c1-33-13-23-39(24-14-33)49(40-25-15-34(2)16-26-40)45-31-21-37-9-5-7-11-43(37)47(45)48-44-12-8-6-10-38(44)22-32-46(48)50(41-27-17-35(3)18-28-41)42-29-19-36(4)20-30-42/h5-32H,1-4H3
chave InChI
IOPQYDKQISFMJI-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.