Documentos Principais
668818
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
97%
Sinônimo(s):
(R)-(−)-1-AminoTetralin, (R)-(−)-1-Aminotetraline, (R)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
About This Item
Fórmula linear:
(C10H11)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
147.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.565
pb
118-120 °C/10 mbar
densidade
1.002 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
N[C@@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H13N/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7,11H2/t10-/m1/s1
chave InChI
JRZGPXSSNPTNMA-SNVBAGLBSA-N
Informações legais
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1C
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
233.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
112 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)