Documentos Principais
668745
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn(Trt)-OH-15N2
98 atom % 15N, 95% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
Trt-15NHCOCH2CH(15NH-Fmoc)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
598.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % 15N
Ensaio
95% (CP)
Formulário
solid
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
201-204 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
alteração de massa
M+2
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](CC(=O)[15NH]C(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[15NH]C(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H32N2O5/c41-35(40-38(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28)24-34(36(42)43)39-37(44)45-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,39,44)(H,40,41)(H,42,43)/t34-/m0/s1/i39+1,40+1
chave InChI
KJYAFJQCGPUXJY-OVARWPCFSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)