Documentos Principais
668338
Sigma-Aldrich
9-Undecyn-1-ol
90%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H20O
Número CAS:
Peso molecular:
168.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.466
p.e.
92-93 °C/0.03 mmHg
densidade
0.866 g/mL at 25 °C
grupo funcional
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC#CCCCCCCCCO
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h12H,4-11H2,1H3
chave InChI
YSDWKSIWEWYTEF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
4-Pentyn-1-ol 97%
Sigma-Aldrich
302481
4-Pentyn-1-ol