Documentos Principais
545457
Sigma-Aldrich
5-Decyn-1-ol
97%
Selecione um tamanho
1 G
R$ 295,00
R$ 295,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 295,00
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3C≡C(CH2)3CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
154.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 295,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.4610 (lit.)
p.e.
238 °C (lit.)
densidade
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC#CCCCCO
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h11H,2-4,7-10H2,1H3
chave InChI
RNTNGQCWAKHVKO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)