Documentos Principais
668265
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-piperidineethanol
97%
Sinônimo(s):
1-tert-Butoxycarbonyl-2-piperidineethanol, 2-(2-Hydroxyethyl)piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, N-Boc-2-(2-hydroxymethyl)piperidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H23NO3
Número CAS:
Peso molecular:
229.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.472
pb
100-110 °C/0.3 mmHg
densidade
1.032 g/mL at 25 °C
grupo funcional
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N1CCCCC1CCO
InChI
1S/C12H23NO3/c1-12(2,3)16-11(15)13-8-5-4-6-10(13)7-9-14/h10,14H,4-9H2,1-3H3
chave InChI
LTVQOFUGXMVESU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reactant for synthesis of:
  • Vasopressin1b receptor antagonists
  • CXCR4 antagonists as anti-HIV agents
  • Coumarin-based inhibitors of inducible nitric oxide synthase
  • Selective thrombin inhibitors
Reactant for:
  • N-directed hydroboration for synthesis of amino alcohols
  • Enantioselective synthesis of sedamine and allosedamine
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)