Key Documents
667927
Sigma-Aldrich
4-Iodo-3-nitroaniline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5IN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
264.02
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
forma
solid
pf
140-144 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(I)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5IN2O2/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9(10)11/h1-3H,8H2
chave InChI
RIKZQOSCKSWUPH-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)