Documentos Principais
38827
Sigma-Aldrich
4,4′-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
4,4′-Dimethoxytriphenylmethyl chloride
≥97.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
4,4′-Dimethoxytrityl chloride, Chloro-4,4′-dimethoxytriphenylmethane, DMT, DMT-Cl
Selecione um tamanho
10 G
R$ 927,00
50 G
R$ 3.980,00
R$ 927,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 G
R$ 927,00
50 G
R$ 3.980,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H19ClO2
Número CAS:
Peso molecular:
338.83
Beilstein:
2471942
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 927,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
pf
123-125 °C
grupo funcional
chloro
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccc(OC)cc3
InChI
1S/C21H19ClO2/c1-23-19-12-8-17(9-13-19)21(22,16-6-4-3-5-7-16)18-10-14-20(24-2)15-11-18/h3-15H,1-2H3
chave InChI
JBWYRBLDOOOJEU-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
Aplicação
4,4′-Dimethoxytriphenylmethyl chloride (DMTrCl) can be used as a protecting agent:
  • For hydroxyl group of nucleosides/nucleotides as its O-(4,4′-dimethoxytrityl)derivative.[1][2]
  • For 10 sulfhydryl group of oligonucleotide analogs as its DMTr thioether.[3]
Outras notas
Useful protecting-group reagent[4][5][6]; Removal[7]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Diclorometano anhydrous, ≥99.8%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Sigma-Aldrich
270997
Diclorometano
2′-Deoxyimmunosine: stereoselective synthesis, base pairing and duplex stability of oligonucleotides containing 8-oxo-7-thiaguanine
Seela F and Ming X
Organic & Biomolecular Chemistry, 6(8), 1450-1461 (2008)
M.D. Matteucci et al.
Tetrahedron Letters, 81, 3243-3243 (1980)
A novel entry to 2′-O-aminopropyl modified nucleosides amenable for further modifications
Haas J and Engels JW
Tetrahedron Letters, 48(50), 8891-8894 (2007)
M.P. Reddy et al.
Tetrahedron Letters, 28, 23-23 (1987)
V. Amarnath et al.
Chemical Reviews, 77, 183-183 (1977)
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review