Documentos Principais
595535
Sigma-Aldrich
2-Thiophenepropionic acid
98%
Sinônimo(s):
3-(2-Thienyl)propionic acid
Selecione um tamanho
5 G
R$ 919,00
R$ 919,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 919,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8O2S
Número CAS:
Peso molecular:
156.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 919,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
46-49 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)CCc1cccs1
InChI
1S/C7H8O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-2,5H,3-4H2,(H,8,9)
chave InChI
MJPVYTKZYZPIQA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)