Documentos
667595
Sigma-Aldrich
N-Boc-α-(phenylsulfonyl)benzylamine
96%
Sinônimo(s):
(Benzenesulfonylphenylmethyl)carbamic acid tert-butyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H21NO4S
Peso molecular:
347.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
forma
solid
pf
169 °C (dec.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)OC(=O)NC(c1ccccc1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H21NO4S/c1-18(2,3)23-17(20)19-16(14-10-6-4-7-11-14)24(21,22)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16H,1-3H3,(H,19,20)
chave InChI
OUHZVJQYJUWAIE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3