667544
Lithium chloride solution
0.5 M in anhydrous tetrahydrofuran
Sinônimo(s):
Lithium chloride, Lithium monochloride
About This Item
Produtos recomendados
concentração
0.5 M in anhydrous tetrahydrofuran
Impurezas
≤50 ppm water
densidade
0.913 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
PEPPSI™ palladium N-heterocyclic-carbene catalyst system enhances efficiency and functional group tolerance in catalysis.