Documentos Principais
667331
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-methoxybenzothiazole
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6ClNOS
Número CAS:
Peso molecular:
199.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
52-56 °C
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2nc(Cl)sc2c1
InChI
1S/C8H6ClNOS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)12-8(9)10-6/h2-4H,1H3
chave InChI
FVUFTABOJFRHSU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 110 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)