538582
2,4-Dihydroxybenzoic acid hydrazide
97%
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Ensaio
97%
pf
247-250 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydrazine
cadeia de caracteres SMILES
NNC(=O)c1ccc(O)cc1O
InChI
1S/C7H8N2O3/c8-9-7(12)5-2-1-4(10)3-6(5)11/h1-3,10-11H,8H2,(H,9,12)
chave InChI
GOPUHTXVZGIOHN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- 2,4-dihydroxy-N′-(4-methoxybenzylidene)benzohydrazide[2]
- 2,4-dihydroxy-N′-(2-hydroxy-4-methoxybenzylidene)benzohydrazide[3]
- (E)-2,4-dihydroxy-N′-(2-hydroxy-3-methoxy-5-nitrobenzylidene) benzohydrazide dihydrate[4]
- [N′-(5-chloro-2-oxidobenzyl-κO)-2,4-dihydroxybenzohydrazidato-κ2N′,O](methanol-κO)dioxidomolybdenum(VI)–4,4′-bipyridine[5]
- (E)-N′-(3,4-dimethoxybenzylidene)-2,4-dihydroxybenzohydrazide methanol solvate[6]
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?