Documentos Principais
666270
Sigma-Aldrich
Methyl 3-amino-2-(trifluoromethyl)propionate
90%
Sinônimo(s):
Methyl 2-(aminomethyl)-3,3,3-trifluoro-propanoate
About This Item
Fórmula linear:
H2NCH2CH(CF3)CO2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
171.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
90%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.374
p.e.
50 °C/0.2 mmHg
densidade
1.345 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(CN)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H8F3NO2/c1-11-4(10)3(2-9)5(6,7)8/h3H,2,9H2,1H3
chave InChI
IWNHSPZURKMJSI-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
213.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
101 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)