Documentos Principais
666130
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Amino-2-(4-tert-butylphenyl)ethanol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H19NO
Número CAS:
Peso molecular:
193.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
115-119 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)c1ccc(cc1)[C@H](N)CO
InChI
1S/C12H19NO/c1-12(2,3)10-6-4-9(5-7-10)11(13)8-14/h4-7,11,14H,8,13H2,1-3H3/t11-/m1/s1
chave InChI
TXUFIGBVDCUITR-LLVKDONJSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)