Documentos Principais
665738
Sigma-Aldrich
4-Pentylphenyl 4-propylbenzoate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H26O2
Número CAS:
Peso molecular:
310.43
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
97%
Formulário
liquid crystal
índice de refração
n20/D 1.543
densidade
0.989 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCc1ccc(OC(=O)c2ccc(CCC)cc2)cc1
InChI
1S/C21H26O2/c1-3-5-6-8-18-11-15-20(16-12-18)23-21(22)19-13-9-17(7-4-2)10-14-19/h9-16H,3-8H2,1-2H3
chave InChI
WNBFPAKRCJNBBS-UHFFFAOYSA-N
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)