Key Documents
665517
Sigma-Aldrich
3,3-Difluoropiperidine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H9F2N · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
157.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
243-247 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].FC1(F)CCCNC1
InChI
1S/C5H9F2N.ClH/c6-5(7)2-1-3-8-4-5;/h8H,1-4H2;1H
chave InChI
LEHHIPIDKQVNEV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3