Documentos Principais
661201
Sigma-Aldrich
1-Z-3-Pyrrolidinone
96%
Sinônimo(s):
1-Carbobenzyloxy-3-pyrrolidinone, 1-Cbz-3-pyrrolidinone, 3-Oxo-1-pyrrolidinecarboxylic acid, phenylmethyl ester, 3-Oxopyrrolidine-1-carboxylic acid benzyl ester, N-Benzyloxycarbonyl-3-pyrrolidinone
Selecione um tamanho
5 G
R$ 755,00
R$ 755,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 G
R$ 755,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13NO3
Número CAS:
Peso molecular:
219.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 755,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
96%
Impurezas
(4% DCM)
4% DCM detected in first lot
índice de refração
n20/D 1.5410
densidade
1.1897 g/mL at 25 °C
grupo funcional
ketone
phenyl
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO3/c14-11-6-7-13(8-11)12(15)16-9-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2
chave InChI
LMHWEUQNJRXMCD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)